Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cyanocobalamine 96 %
Code produit 10627564 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
500mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627564 5 g Flacon en verre 5g
10420651 500 mg Flacon en verre 500mg
10327291 1 g Flacon en verre 1g
10713734 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10627564 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 405920050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00€
    452.65€ / 5g
    Économisez 50.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355.39 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68-19-9
Formule moléculaire C63H88CoN14O14P
Poids moléculaire (g/mol) 1355.38
Numéro MDL MFCD00151092
Clé InChI AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonyme vitamin b12
CID PubChem 129893524
Nom IUPAC Cobalt(2+) ; Acide [(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-diméthylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolane-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoéthyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octaméthyl
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanocobalamin
Note relative au nom 96%
Absorbance 3.15 to 3.45 (A361/A(547 to 559)), 1.7 to 1.9 (A361/A278)
Couleur Rouge
Perte à la dessiccation 12% max. (20mg, 105°C, 2 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 10212
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 1355.38
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux