Learn More
Cyanocobalamine (cristaux [rouge foncé]), Fisher BioReagents
Code produit 10533135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10533135 1 g Verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10533135 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP8621
Quantité Prix
1 70.38€ / 1g
10 65.71€ / 1g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Acide citrique anhydre
• Cyanocobalamine
• Cyanocobalamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanocobalamin
CAS 68-19-9
Couleur Rouge
Plage de pourcentage du dosage ≥98 %
Conditionnement Verre ambré
Formule moléculaire C63H88CoN14O14P
Numéro MDL MFCD00151092
Quantité 1 g
Merck Index 15, 10212
Synonyme vitamin b12
Clé InChI AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
SMILES CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Nom IUPAC Cobalt(2+) ; Acide [(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-diméthylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolane-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoéthyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octaméthyl
Poids moléculaire (g/mol) 1356.396
CID PubChem 129893524
Poids de la formule 1355.38
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Solide