Learn More
Cyanocobalamin-d-carboxylic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyanocobalamin-d-carboxylic Acid |
| Quantité | 2.5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8Cl2O2/c9-5-1-2-6(7(10)3-5)8(12)4-11/h1-3,8,11-12H,4H2 |
| Poids de la formule | 205.99 |