Learn More
Cyanopropylméthyldichlorosilane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10656460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10656460 5 mL Flacon en verre -
10139649 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10656460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 432250050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 1190-16-5
Formule moléculaire C5H9Cl2NSi
Poids moléculaire (g/mol) 182.12
Numéro MDL MFCD00019889
Clé InChI UIFBMBZYGZSWQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-cyanopropyl methyldichlorosilane, 3-cyanopropylmethyldichlorosilane, 4-dichloromethylsilyl-butyronitrile, 3-cyanopropyldichloromethylsilane, butanenitrile, 4-dichloromethylsilyl, unii-a09zd6eimj, 4-dichloromethylsilyl butyronitrile, methylcyanopropyldichlorosilane, 4-dichloro methyl silyl butanenitrile, dichlor-3-kyanpropyl-methylsilan
CID PubChem 14479
Nom IUPAC 4-[dichloro(méthyle)silyl]butanénitrile
SMILES C[Si](Cl)(Cl)CCCC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanopropylmethyldichlorosilane
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 93.0°C to 94.0°C (8.0 mmHg)
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.15
Poids de la formule 182.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyanopropylmethyldichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement