Learn More
Cyantraniliprole, MedChemExpress
Code produit 16488057
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488057 5 mg
16471537 50 mg
16455976 100 mg
16415348 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16488057 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12779
MedChemExpress Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class; has activity against pests such as Diaphorina citri that have developed resistance to other classes insecticides.
Cyantraniliprole(HGW-86) is an insecticide of the ryanoid class
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyantraniliprole
CAS 736994-63-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H14BrClN6O2
Quantité 5 mg
Synonyme HGW-86
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (105.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC(Br)=NN1C2=NC=CC=C2Cl)NC3=C(C(NC)=O)C=C(C#N)C=C3C
Poids moléculaire (g/mol) 473.71
Poids de la formule 473.71
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Forme physique Solid