Learn More
Cyantraniliprole, TRC
Code produit 30004915
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004915 250 mg 250mg
17902155 100 mg 100mg
17984925 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004915 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC987580250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 736994-63-1
Formule moléculaire C19 H14 Br Cl N6 O2
Poids moléculaire (g/mol) 473.71
Synonyme 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-, 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-1-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-[N-methylcarbamoyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide, Benevia, Cyantraniliprole, Cyazypyr, DPX-HGW 86, Exirel, Exirel (insecticide), HGW 20SC, HGW 86, SYN 545377, Verimark
Nom IUPAC 5-bromo-2-(3-chloropyridin-2-yl)-N-[4-cyano-2-methyl-6-(methylcarbamoyl)phenyl]pyrazole-3-carboxamide
SMILES CNC(=O)c1cc(cc(C)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyantraniliprole
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H14BrClN6O2/c1-10-6-11(9-22)7-12(18(28)23-2)16(10)25-19(29)14-8-15(20)26-27(14)17-13(21)4-3-5-24-17/h3-8H,1-2H3,(H,23,28)(H,25,29)
Poids de la formule 472.005