Learn More
Chlorure de cyanure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372156 1000 g 1kg
11352156 50 g 50g
11362156 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11372156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03442.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184.40 g/mol
Reagent for detection of glycine in presence of other amino acids.Cyanuric chloride is a reagent used for the conversion of alcohols and carboxylic acids to alkyl chlorides and acid chlorides respectively. It acts as an intermediate to prepare dyestuffs, optical brighteners, tanning agents, UV-absorbing agent, softening agents and pharmaceuticals. It is also used as a precursor to dyes and crosslinking agents due to the presence of reactive chlorine atoms. It is used as a dehydrating agent as well as reacting with dimethylformamide to give Gold’s reagent, which is a versatile source of aminoalkylations and a precursor to heterocycles. Further, it is considered as an alternative to oxalyl chloride in the Swern oxidation. In addition to this, it is involved in the synthesis of adenosine receptor ligand.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Réactif pour la détection de la glycine en présence d’autres acides aminés. Le chlorure cyanurique est un réactif utilisé pour la conversion des alcools et des acides carboxyliques en chlorures d’alkyle et en chlorures d’acide respectivement. Il sert d’intermédiaire pour la préparation de colorants, d’azurants optiques, d’agents tannants, d’agents absorbant les UV, d’agents adoucissants et de produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme précurseur de colorants et d’agents de réticulation en raison de la présence d’atomes de chlore réactifs. Il est utilisé comme agent déshydratant et réagit avec le diméthylformamide pour donner le réactif de Gold, qui est une source polyvalente d’aminoalkylations et un précurseur des hétérocycles. De plus, il est considéré comme une alternative au chlorure d’oxalyle dans l’oxydation de Swern. En outre, il est impliqué dans la synthèse du ligand récepteur d’adénosine.
Solubilité
Soluble dans l’acétone, l’éther diéthylique, le dioxane, le chloroforme, le tétrachlorure de carbone et les cétones. Légèrement soluble dans le méthanol. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les alcools, le diméthylformamide, les amines et le diméthylsulfoxyde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-77-0
Formule moléculaire C3Cl3N3
Poids moléculaire (g/mol) 184.40
Numéro MDL MFCD00006046
Clé InChI MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
CID PubChem 7954
ChEBI CHEBI:58964
SMILES ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanuric chloride
Point de fusion 145°C to 149°C
Densité 1.92
Point d’ébullition 192°C to 194°C
Point d’éclair >190°C (374°F)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2670
Beilstein 124246
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetone,diethyl ether,dioxane,chloroform,carbon tetrachloride and ketones. Slightly soluble in methanol. Insoluble in cold water.
Nom IUPAC trichloro-1,3,5-triazine
Poids de la formule 184.41
Pourcentage de pureté 0.98