Learn More
Chlorure cyanurique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10093893 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10093893 5 kg Récipient en plastique 5kg
10665142 250 g Flacon en verre 250g
10439210 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10093893 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 110890051
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 108-77-0 | C3Cl3N3 | 184.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-77-0
Formule moléculaire C3Cl3N3
Poids moléculaire (g/mol) 184.40
Numéro MDL MFCD00006046
Clé InChI MGNCLNQXLYJVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyanuric chloride, cyanuryl chloride, cyanuric acid chloride, s-triazine trichloride, trichlorocyanidine, cyanuric trichloride, tricyanogen chloride, sym-trichlorotriazine, cyanur chloride, trichloro-s-triazine
CID PubChem 7954
ChEBI CHEBI:58964
SMILES ClC1=NC(Cl)=NC(Cl)=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyanuric chloride
Note relative au nom 0.99
Point de fusion 145.0°C to 148.0°C
Couleur Beige / marron à jaune
Densité 1.9200g/mL
Point d’ébullition 190.0°C
Point d’éclair >200°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Beilstein 26,35
Fieser 03,72; 04,522; 05,687; 06,149; 10,114; 15,105
Merck Index 152691
Gravité spécifique 1.92
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with ethanol, 250g/L acetone (25°C), soluble in chloroform, hot ether, dioxane, ketones, and carbontetrachloride
Nom IUPAC trichloro-1,3,5-triazine
Viscosité 0.57 mPa.s (150°C)
Poids de la formule 184.41
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Masse ou fragments solidifiés