Learn More
Chlorure cyanurique, TRC
Code produit 30009449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009449 5 g 5g
30136935 500 g 500g
30003889 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30009449 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9876955G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-77-0
Formule moléculaire C3Cl3N3
Poids moléculaire (g/mol) 184.41
Synonyme 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazine, 1,3,5-Trichlorotriazine, 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trichloro-s-triazine, 2,4,6-Trichloro-sym-triazine, 2,4,6-Trichlorotriazine, Cyanur Chloride, Cyanuric Chloride, Cyanuric Trichloride, Isocyanuric Trichloride, NSC 3512, Solgel W 08, Trichloro-s-triazine, Trichlorocyanidine, Zorugeru W 08, s-Triazine Trichloride, sym-Trichlorotriazine;
Nom IUPAC 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
SMILES Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyanuric Chloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Poids de la formule 182.9158