Learn More
Thermo Scientific™ Turbidimètres CyberScan TB 1000
Code produit 11523755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Accessoires
Turbidimètre
Source lumineuse:
Lumière blanche
Lumière blanche (tungstène)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Source lumineuse Conditionnement
11523755 Accessoires Lumière blanche -
10724247 Turbidimètre Lumière blanche 1 pièce
11356340 Turbidimètre Lumière blanche (tungstène) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11523755 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 01X265301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les turbidimètres CyberScan de la série TB1000 sont conçus pour répondre aux exigences strictes des scientifiques d’aujourd’hui.
Les turbidimètres CyberScan de la série TB1000 sont conçus pour répondre aux exigences strictes des scientifiques d’aujourd’hui. La série TB1000 répond aux critères de performance spécifiés par la méthode USEPA 180,1 pour la mesure NTU et ISO 7027 (version IR). Idéal pour la production de boissons, l’eau potable, le traitement des eaux usées, les applications pétrochimiques et de galvanoplastie.
Caractéristiques
  • Étalonnage par bouton-poussoir multipoint (jusqu’à 3 points) pour une précision pleine plage optimale de ± 2 % pleine échelle
  • Plage automatique pour une réponse rapide et une meilleure résolution (jusqu’à 0,01 NTU) sur une large plage de mesure
  • L’étalonnage par bouton-poussoir est simple, rapide et facile
  • L’alerte automatique d’étalonnage s’affiche à un intervalle défini par l’utilisateur pour garantir un réétalonnage régulier pour la conformité avec la norme ISO et les BPL
  • Interface de communication RS232 pour télécharger des données sur une imprimante ou un PC pour l’archivage des rapports
  • L’horloge en temps réel intégrée estampille les données stockées et les données d’étalonnage avec l’heure & la date - répond aux normes d’usage des BPL
  • Autodiagnostic avec des codes de message pour un dépannage facile
  • Le module d’assemblage Pour-Through (en option) permet un échantillonnage instantané sans avoir à transférer les échantillons dans des cuvettes, permettant de gagner du temps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Accessoires
Source lumineuse Lumière blanche
Sélection de plage automatique Oui
Description Module de lampe à filament en tungstène (lumière blanche) pour turbidité
Résolution 0,01 NTU
Turbidité N/A
Méthodes approuvées par l’EPA 180,1
Méthodes acceptées par l’ISO ISO 7027