Learn More
CYC-116, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-[2,5-Dihydro-2-[(4-(4-morpholinyl)phenyl)imino]-4-pyrimidinyl]-4-methyl-2-thiazolamine |
| CAS | 1059105-22-4 |
| Formule moléculaire | C18H20N6OS |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | CYC-116 |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H20N6OS/c1-12-16(26-17(19)21-12)15-6-7-20-18(23-15)22-13-2-4-14(5-3-13)24-8-10-25-11-9-24/h2-5,7H,6,8-11H2,1H3,(H2,19,21) |
| SMILES | Cc1nc(N)sc1c2ccnc(Nc3ccc(cc3)N4CCOCC4)n2 |
| Nom IUPAC | 4-méthyl-5-[2-(4-morpholin-4-ylphényl)imino-5H-pyrimid-4-yl]-1,3-thiazol-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 368.46 |