Learn More
Contec™ CyChlor non stérile
BIOPHARMA
Code produit 15929875 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 L
5 L
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Récipient bouché
Conditionnement:
2 bouteilles
6 bouteilles
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de conteneur Conditionnement
15929875 1 L Récipient bouché 6 bouteilles
15949875 1 L Flacon pulvérisateur 6 bouteilles
15939875 5 L Récipient bouché 2 bouteilles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15929875 Fournisseur Contec™ Code fournisseur FBC100CC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.25€
    77.51€ / 6 pièces
    Économisez 12.74€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-01-2027
Fourni prêt à l’emploi et efficace contre les bactéries et les levures en 3 minutes. Contec™ Non-Sterile CyChlor est un nouveau désinfectant à large spectre conçu pour une utilisation quotidienne.
  • Son efficacité à large spectre en 3 minutes permet de gagner du temps sur la biodécontamination.
  • Filtré à 0,2 micron et rempli dans un environnement de grade A garantissant que le produit est exempt de contamination et de particules
  • Sans ammonium quaternaire ni surfactant. Le taux de résidus de cette solution est donc très faible, ce qui permet de gagner du temps lors de leur élimination.
  • Aucune classe de danger ne caractérise cette solution. Seul un EPI de base est par conséquent requis et aucune élimination spéciale n’est nécessaire.
  • Le pulvérisateur peut être réglé sur jet ou pulvérisation. La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
  • Fourni en sachets doubles dans un emballage à déchirement linéaire. Chaque sachet est facile à ouvrir même si l’utilisateur porte des gants.
  • Non classé comme corrosif, il peut être utilisé en toute sécurité dans toutes les zones de la salle blanche.— Il faut supprimer un peu de texte aléatoire à la fin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Désinfectant
Forme Liquide
pH 3 à 6
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Aspect Incolore
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Transparent
Composition Liquides
Type de conteneur Récipient bouché
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Non
Quantité 6/Carton
Volume (métrique) 1 L