Learn More
Cyclamic acid, MedChemExpress
Code produit 16492219
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16492219 1 g
16420988 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16492219 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0541
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
MedChemExpress Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Cyclamic acid (Cyclohexylsulfamic acid) is one of the most widely used artificial sweetenersin food and pharmaceuticals.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclamic acid
Forme physique Solid
CAS 100-88-9
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C6H13NO3S
Synonyme Cyclohexylsulfamic acid Cyclamate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (557.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(O)(NC1CCCCC1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 179.24
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research