Learn More
Sel de sodium à acide cyclamique, TRC
Code produit 30138576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138576 250 g 250g
17943745 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138576 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC987635250G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139-05-9
Formule moléculaire C6 H12 N O3 S . Na
Poids moléculaire (g/mol) 201.22
Synonyme Cyclohexanesulfamic acid, monosodium salt (8CI), Sulfamic acid, cyclohexyl-, monosodium salt (9CI), Acofarinas, Assugrin, Asugryn, Azucrona, Cyclamate sodium, Cyclohexylsulfamate sodium, Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Dulzor-Etas, Duplo-Sacarin, Hachi-Sugar, Ibiosuc, N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, Natreen, Nutter, Sodium cyclamate, Sodium cyclohexanesulfamate, Sodium cyclohexylaminesulfonate, Sodium cyclohexylsulfamate, Sodium sucaryl, Sucaryl sodium, Sucrum 7, Suessette, Suestamin, Sugarin, Sugaron
Nom IUPAC sodium;N-cyclohexylsulfamate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)NC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium cyclamate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO3S.Na/c8-11(9,10)7-6-4-2-1-3-5-6;/h6-7H,1-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Poids de la formule 201.0436
Pourcentage de pureté >95%