Learn More
Cyclanilide, TRC
Code produit 30367038
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30367038 500 mg 500mg
30351901 250 mg 250mg
30366395 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367038 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC987765500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 113136-77-9
Formule moléculaire C11 H9 Cl2 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 274.1
Synonyme 1-[[(2,4-Dichlorophenyl)amino]carbonyl]cyclopropanecarboxylic acid, Cyclanilide, RPA 90946
Nom IUPAC 1-[(2,4-dichlorophenyl)carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclanilide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H9Cl2NO3/c12-6-1-2-8(7(13)5-6)14-9(15)11(3-4-11)10(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,16,17)
Poids de la formule 272.9959