Learn More
17-(1,2-Acétal d'éthanediyle) Androst-4-ène-3,17-dione cyclique, TRC
Code produit 30364533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364533 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364533 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC990020250MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclic 17-(1,2-Ethanediyl Acetal) Androst-4-ene-3,17-dione
CAS 1044-89-9
Formule moléculaire C21H30O3
Quantité 250 mg
Synonyme 17,17-(Ethylenedioxy)androst-4-en-3-one
Formule InChI InChI=1S/C21H30O3/c1-19-8-5-15(22)13-14(19)3-4-16-17(19)6-9-20(2)18(16)7-10-21(20)23-11-12-24-21/h13,16-18H,3-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1
SMILES C[C@@]12C3(CC[C@]1([C@]4([C@](CC2)([C@]5(C)C(CC4)=CC(=O)CC5)[H])[H])[H])OCCO3
Nom IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-1,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahidroespiro[ciclopenta[a]fenantreno-17,2'-[1,3]dioxolan]-3(2H)-ona
Poids moléculaire (g/mol) 330.46
Poids de la formule 330.22