Learn More
Cyclizine Lactate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclizine Lactate |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H22N2.C3H6O3/c1-19-12-14-20(15-13-19)18(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17;1-2(4)3(5)6/h2-11,18H,12-15H2,1H3;2,4H,1H3,(H,5,6) |
| Poids de la formule | 356.21 |