Learn More
Cyclo(-Gly-Phe), TRC
Code produit 30362671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362671 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362671 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC989715250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclo(-Gly-Phe)
CAS 10125-07-2
Formule moléculaire C11H12N2O2
Quantité 250 mg
Synonyme (S)-3-(Phenylmethyl)-2,5-piperazinedione, L-3-Benzyl-2,5-piperazinedione, Cyclo(glycyl-L-phenylalanyl), (S)-2-Benzylpiperazine-3,6-dione, (S)-3-Benzyl-2,5-dioxopiperazine, (S)-3-Benzylpiperazine-2,5-dione, Cyclic glycylphenylalanine, Cyclic(glycylphenylalanyl), Cyclo(Gly-L-Phe), Cyclo(L-phenylalanylglycine), Cyclo(L-phenylalanylglycyl), Cyclo-glycyl-L-phenylalanine
Formule InChI InChI=1S/C11H12N2O2/c14-10-7-12-11(15)9(13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,15)(H,13,14)/t9-/m0/s1
SMILES O=C1CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)N1
Nom IUPAC (3S)-3-benzylpipérirazine-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 204.23
Poids de la formule 204.0899