Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de cyclobenzaprine
Code produit 17241212 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17241212 5 g 5g
17231212 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17241212 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466250050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6202-23-9 | C20H21N·HCl, C20H22ClN | 311.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6202-23-9
Formule moléculaire C20H21N·HCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate de cyclobenzaprine
Quantité 5 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : soluble. Autres solubilités : soluble dans le méthanol, l’éthanol
Point de fusion 216,0°C à 218,0°C
Poids de la formule 311,85