Learn More
Cyclobenzaprine hydrochloride, MedChemExpress
Description
Cyclobenzaprine hydrochloride (MK130 hydrochloride) is a skeletal muscle relaxant and a central nervous system (CNS) depressant.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclobenzaprine hydrochloride |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 6202-23-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H22ClN |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonyme | MK130 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 100 mg/mL (320.67 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (160.33 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |