Learn More
Cyclobenzaprine N-oxyde, TRC
Code produit 18021140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18021140 25 mg 25mg
18081450 100 mg 100mg
17909649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18021140 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98776025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6682-26-4
Formule moléculaire C20 H21 N O
Poids moléculaire (g/mol) 291.39
Synonyme 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Cyclobenzaprine N-oxide
Nom IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b :1',2'-e][7]annulen-11-ylidène)-N,N-diméthylpropane-1-oxyde d'amine
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobenzaprine N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3
Poids de la formule 291.1623
Pourcentage de pureté >95%