Learn More
Cyclobenzaprine N-oxyde, TRC
Product Code. 18081450
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
18081450 100 mg 100mg
18021140 25 mg 25mg
17909649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18081450 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC987760100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6682-26-4
Formule moléculaire C20 H21 N O
Poids moléculaire (g/mol) 291.39
Synonyme 1-Propanamine, 3-(5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ylidene)-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenzo[a,d]cycloheptene-δ5,γ-propylamine, N,N-dimethyl-, N-oxide (7CI,8CI), Cyclobenzaprine N-oxide
Nom IUPAC 3-(dibenzo[2,1-b :1',2'-e][7]annulen-11-ylidène)-N,N-diméthylpropane-1-oxyde d'amine
SMILES C[N+](C)([O-])CCC=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclobenzaprine N-Oxide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H21NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3
Poids de la formule 291.1623
Pourcentage de pureté >95%