Learn More
Acide cyclobutanecarboxylique, TRC
Code produit 30350109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30350109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30350109 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9881651G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutanecarboxylic Acid
CAS 3721-95-7
Formule moléculaire C5 H8 O2
Quantité 1 g
Synonyme Cyclobutanecarboxylic Acid, Cyclobutane-1-carboxylic acid, Cyclobutylcarboxylic Acid, NSC 4535
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c6-5(7)4-2-1-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7)
SMILES OC(=O)C1CCC1
Nom IUPAC Acide cyclobutanecarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.0524