Learn More
Cyclobutylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405463
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11405463 1 g 1g
11415463 5 g 5g
11425463 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405463 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13423.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2516-34-9 | C4H9N | 71.123 g/mol
Substrate employed in a microwave-assisted synthesis of 7-azaindoles from dihalopyridines. Also it is a reactant in the preparation of imidazo[1,2-b]pyridazine derivatives as selective and orally available Mps1 (TTK) kinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Substrat utilisé dans une synthèse assistée par micro-ondes de 7-azaindoles à partir de dihalopyridines. Il s’agit également d’un réactif dans la préparation des dérivés imidazo[1,2-b]pyridazine comme inhibiteurs sélectifs et oralement disponibles de la kinase Mps1 (TK).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique, stocker loin de l’eau/l’humidité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-34-9
Formule moléculaire C4H9N
Poids moléculaire (g/mol) 71.123
Numéro MDL MFCD00001328
Clé InChI KZZKOVLJUKWSKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutylamine, aminocyclobutane, cyclobutyl amine, cyclobutylamin, cyclobutaneamine, 1-amino cyclobutane, pubchem11047, acmc-209ghn, cyclobutylammonium chloride
CID PubChem 75645
Nom IUPAC cyclobutanamine
SMILES C1CC(C1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutylamine
Densité 0.836
Point d’ébullition 82°C to 83°C
Point d’éclair −4°C (24°F)
Indice de réfraction 1.4376
Quantité 1 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 2069297
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 71.12
Pourcentage de pureté 98%