Learn More
Chlorhydrate de cyclobutylméthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclobutylmethylamine Hydrochloride |
| CAS | 5454-82-0 |
| Formule moléculaire | C5H12ClN |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11N.ClH/c6-4-5-2-1-3-5;/h5H,1-4,6H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC1CCC1 |
| Nom IUPAC | ciclobutilmetanamina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 121.61 |
| Poids de la formule | 121.0658 |