Learn More
Bromure de cyclobutylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15405345
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405345 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15405345 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58247.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Ce composé peut être utilisé pour le couplage croisé avec des chlorures d’acide, des halogénures d’aryle et des halogénures d’allyle substitués ou non substitués. Il peut également subir l’addition de Michael à des cétones non saturées ou des additions à des alcynes pour donner des sous-
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclobutylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1019205-65-2
Densité 0.984
Formule moléculaire C4H7BrZn
Numéro MDL MFCD09801445
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive
Synonyme cyclobutylzinc bromide, cyclobutylzinc bromide, 0.5 m in thf, cyclobutylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, cyclobutylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Clé InChI WNFQEBSVYUDIES-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1C[CH-]C1.[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);cyclobutane
Poids moléculaire (g/mol) 200.384
CID PubChem 24722675
Poids de la formule 200.38