Learn More
α-Cyclodextrin, 97%, BLD Pharm™
Code produit 31033651
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31033651 1 kg
31014088 10 g
31027011 100 g
31028808 5 g
31020212 25 g
31021513 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 31033651 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1134101000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Cyclodextrin
CAS 10016-20-3
Formule moléculaire C36H60O30
Numéro MDL MFCD00078207
Quantité 1 kg
SMILES O[C@@H]1[C@H]([C@@H]2O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O[C@H](O[C@H]4CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@H](O[C@H]5CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@H](O[C@H]6CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@H](O[C@@H]7CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]7O[C@H]1O[C@@H]2CO)O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 972.84
Pourcentage de pureté 97%