Spécification
| Nom chimique ou matériau | β-Cyclodextrin |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | >98% |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 1134.9 |
| Forme physique | Poudre |