Learn More
β-cyclodextrine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15272236 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15272236 25 g 25g
15204636 100 g 100g
15269916 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15272236 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406000250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.10€
    34.65€ / 25g
    Économisez 6.45€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7585-39-9
Formule moléculaire C42H70O35
Poids moléculaire (g/mol) 1134.99
Numéro MDL MFCD00078139
Clé InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
CID PubChem 131707246
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxyméthyle)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tétradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatétracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tétradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Cyclodextrin
Point de fusion 310.0°C
Perte à la dessiccation 14% max. (105°C, 8 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantité 25 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Merck Index 15,271
Conditions de rotation spécifiques + 150.00 (25.00°C c=1.5, in water)
Rotation spécifique + 150.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 1134.98
Pourcentage de pureté 98%