Learn More
Hydrate de α-cyclodextrine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | α-Cyclodextrin hydrate |
| % min. CAS | 98.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 278°C |
| Couleur | Blanc |
| Perte à la dessiccation | 11% max. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.5% max. Linear oligomers (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |