Learn More
Hydrate de α-cyclodextrine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10256380 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10256380 25 g Flacon en verre 25g
10246380 5 g Flacon en verre 5g
10217023 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10256380 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227290250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51211-51-9 | C36H60O30 | 972.85 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51211-51-9
Formule moléculaire C36H60O30
Poids moléculaire (g/mol) 972.85
Numéro MDL MFCD00150804
Clé InChI HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYNA-N
Synonyme alpha-cyclodextrin hydrate, water.beta-cyclodextrin, cyclohexaamylose hydrate, ^a-cyclodextrin hydrate, alpha-cyclodextrin water, 972.86 anhydrous
CID PubChem 60161466
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Cyclodextrin hydrate
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 278°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 11% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.5% max. Linear oligomers (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 14, 2718
Rotation spécifique + 148
Informations sur la solubilité Solubility in water: 145g/L (25°C)
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30-hexakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29-dodecaoxaheptacyclo[26.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶]dotetracontane-31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42-dodecol
Poids de la formule 972.85
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline