Learn More
Hydrate de β-cyclodextrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10665272 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10665272 5 g Flacon en verre 5g
10308560 25 g Flacon en verre 25g
10532251 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10665272 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 227280050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 68168-23-0 | C42H70O35 | 1134.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68168-23-0
Formule moléculaire C42H70O35
Poids moléculaire (g/mol) 1134.99
Numéro MDL MFCD00150811
Clé InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
CID PubChem 53486154
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxyméthyle)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tétradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatétracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tétradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Cyclodextrin hydrate
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 298°C to 300°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 8.0 (1% aq. soln.)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Merck Index 14, 2718
Rotation spécifique + 161
Informations sur la solubilité (1% in water) Clear colorless
Solvants résiduels 5ppm toluene max.
Poids de la formule 1135.01
Pourcentage de pureté 99%
Substances connexes 1% max. Alpha-and gamma-cyclodextrin (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline