Learn More
Hydrate de γ-cyclodextrine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10247123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10247123 5 g Flacon en verre 5g
10144810 500 mg Flacon en verre 500mg
10753041 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10247123 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 229900050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    755.00€
    615.65€ / 5g
    Économisez 139.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 91464-90-3 | C48H80O40 | 1297.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de chélation/complexation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91464-90-3
Formule moléculaire C48H80O40
Poids moléculaire (g/mol) 1297.13
Numéro MDL MFCD00149574
Clé InChI GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gamma-cyclodextrin hydrate, 1297.12 anhydrous, gamma-cyclodextrin hydrate, vetec tm reagent grade
CID PubChem 71311509
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadecaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau γ-Cyclodextrin hydrate
Point de fusion 267.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 14, 2718
Conditions de rotation spécifiques + 177.00 (20.00°C c=1,H2O)
Rotation spécifique + 177.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22.3 g/100 mL (25°C).
Poids de la formule 1297.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre