Learn More
α-Cyclodextrin, MedChemExpress
Code produit 16452349
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16452349 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16452349 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB1513
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress α-Cyclodextrin is a multifunctional, soluble dietary fiber marketed for use as a fiber ingredient.
α-Cyclodextrin is a multifunctional, soluble dietary fiber marketed for use as a fiber ingredient.
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Cyclodextrin
CAS 10016-20-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H60O30
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 110 mg/mL (113.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (51.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]1O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@]([C@@H]2O)([H])[C@H](O[C@@](O[C@@]3([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]2O)CO)([H])[C@@H]1O)CO)([H])[C@@H]5O)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@H](CO)[C@](O[C@](O[C@@H]3CO)([H])[C@@H]4O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O)([H])[C@@H]5O
Poids moléculaire (g/mol) 972.84
Poids de la formule 972.84
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid