Learn More
β-Cyclodextrin, MedChemExpress
Description
β-Cyclodextrin is a cyclic polysaccharide composed of seven units of glucose (α-D-glucopyranose) linked by α-(1,4) type bonds. β-Cyclodextrin has often been used to enhance the solubility of drugs. β-Cyclodextrin has anti-influenza virus H1N1 activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | β-Cyclodextrin |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 7585-39-9 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C42H70O35 |
| Informations sur la solubilité | H2O : 38.75 mg/mL (34.14 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC[C@@H]1[C@]2([H])[C@@H]([C@@H](O)[C@](O[C@]3([H])[C@H](O[C@@](O[C@]4([H])[C@H](O[C@@](O[C@]5([H])[C@H](O[C@@](O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]6CO)([H])O[C@@]7([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]7CO)([H])O[C@@]8([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@@H]8CO)([H])O2)([H])[C@H](O)[C@H]5O)CO)([H])[C@H](O)[C@H]4O)CO)([H])[C@H](O)[C@H]3O)CO)([H])O1)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1134.98 |
| Afficher plus |