Learn More
β-Cyclodextrine, MP Biomedicals™
Code produit 11484502 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11484502 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11484502 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219005301
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau β-Cyclodextrin
CAS 7585-39-9
Densité 1,624 g/cm3 (L)
Formule moléculaire C42H70O35
Numéro MDL MFCD00078139
Quantité 1 g
Synonyme cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
Clé InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxyméthyle)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tétradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatétracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tétradecol
Poids moléculaire (g/mol) 1134.99
CID PubChem 131707246
Poids de la formule 1134.9
Forme physique Plein