Learn More
α-Cyclodextrine, MP Biomedicals™
Code produit 11474502 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11474502 25 g
11454502 1 g
11464502 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474502 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219005225
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 10016-20-3
Formule moléculaire C36H60O30
Poids moléculaire (g/mol) 972.846
Clé InChI HFHDHCJBZVLPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexaamylose, cyclomaltohexose, .alpha.-cyclodextrin, schardinger alpha-dextrin, .alpha.-dextrin, .alpha.-cycloamylose, bdbm4, dextrin, .alpha.-cyclo, .alpha.-schardinger dextrin
CID PubChem 320760
SMILES C(C1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)O)OC4C(OC(C(C4O)O)OC5C(OC(C(C5O)O)OC6C(OC(C(C6O)O)OC7C(OC(O2)C(C7O)O)CO)CO)CO)CO)CO)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Cyclodextrin
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 972.9
Forme physique Poudre