Learn More
γ- Cyclodextrine, MP Biomedicals™
Code produit 11454512 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11454512 5 g
11444512 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11454512 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219005405
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 17465-86-0
Formule moléculaire C48H80O40
Poids moléculaire (g/mol) 1297.13
Numéro MDL MFCD00009595,MFCD00149574
Clé InChI GDSRMADSINPKSL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cyclooctaamylose, schardinger gamma-dextrin
CID PubChem 101136809
Nom IUPAC 5,10,15,20,25,30,35,40-octakis(hydroxyméthyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34,37,39-hexadécaoxanonacyclo[36.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹.2³³,³⁶]hexapentacontane-41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56-hexadécol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC9C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C9O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spécification
Nom chimique ou matériau γ- Cyclodextrin
Quantité 5 g
Poids de la formule 1297.1
Forme physique Plein