Learn More
Cyclododécanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11475487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11475487 500 g 500g
11455487 25 g 25g
11465487 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11475487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23486.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1724-39-6 | C12H24O | 184.323 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1724-39-6
Formule moléculaire C12H24O
Poids moléculaire (g/mol) 184.323
Numéro MDL MFCD00003717
Clé InChI SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-0z645y4jts, dsstox_cid_7429, dsstox_rid_78451, dsstox_gsid_27429, acmc-1bprz
CID PubChem 15595
Nom IUPAC cyclododécanol
SMILES C1CCCCCC(CCCCC1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclododecanol
Point de fusion 77°C to 79°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 184.32
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclododecanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclododecanol