Learn More
Cycloheptane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-3757346 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10457100 5 mL Flacon en verre 5mL
10259683 25 mL Flacon en verre 25mL
10030830 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10457100 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111010050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 291-64-5 | C7H14 | 98.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 291-64-5
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00004147
Clé InChI DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
CID PubChem 9265
Nom IUPAC cycloheptane
SMILES C1CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptane
Point de fusion -12°C
Couleur Incolore
Densité 0.8100g/mL
Point d’ébullition 118.4°C
Point d’éclair 6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C7H14
Indice de réfraction 1.4440 to 1.446
Quantité 5 mL
Beilstein 05,29
Gravité spécifique 0.81
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cycloheptane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.