Learn More
Cycloheptane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11399789
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11399789
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22902.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 291-64-5 | C7H14 | 98.19 g/mol
Cycloheptane is used as a nonpolar solvent for the chemical industry and as an intermediate in the manufacture of chemicals and pharmaceutical drugs. It can be used to get fluorocycloheptane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cycloheptane est utilisé comme solvant non polaire par l’industrie chimique et comme intermédiaire dans la fabrication de produits chimiques et de médicaments pharmaceutiques. Il peut être utilisé pour obtenir du fluorocycloheptane.
Solubilité
Soluble dans l’eau 30 mg @ 20°C.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 291-64-5
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00004147
Clé InChI DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme heptamethylene, unii-vtz53p34ja, vtz53p34ja, cycloheptan, hsdb 59, cycloheptane, un2241 flammable liquid
CID PubChem 9265
Nom IUPAC cycloheptane
SMILES C1CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptane
Densité 0.811
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Point d’éclair 6°C (43°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 5 g
Numéro UN UN1206
Informations sur la solubilité Soluble in water 30 mg @ 20°C.
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté 99%