Learn More
Acide cycloheptanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10654365 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10654365 5 g Flacon en verre 5g
10643025 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10654365 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111020050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1460-16-8 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1460-16-8
Formule moléculaire C8H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.20
Numéro MDL MFCD00004152
Clé InChI VZFUCHSFHOYXIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloheptane carboxylic acid, cycloheptanoic acid, cycloheptanecarboxylicacid, cyclohepatan carboxylic acid, acmc-1c1rc, sampl4, o9, vzfuchsfhoyxis-uhfffaoysa, cycloheptanecarboxylic acid
CID PubChem 15091
ChEBI CHEBI:29564
Nom IUPAC acide cycloheptanecarboxylique
SMILES OC(=O)C1CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptanecarboxylic acid
Couleur Incolore
Densité 1.0350g/mL
Point d’ébullition 135.0°C to 138.0°C (9.0 mmHg)
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C7H13CO2H
Indice de réfraction 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589nm)
Quantité 5 g
Beilstein 09, 12
Gravité spécifique 1.035
Poids de la formule 142.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cycloheptanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.