Learn More
Cycloheptanéméthylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363636
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363636 5 g 5g
11353636 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363636 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14659.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4448-77-5 | C8H17N | 127.231 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4448-77-5
Formule moléculaire C8H17N
Poids moléculaire (g/mol) 127.231
Numéro MDL MFCD00021674
Clé InChI CAOQEOHEZKVYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloheptanemethylamine, cycloheptylmethylamine, cycloheptanemethanamine, acmc-20agqt, cycloheptylmethyl amine, cycloheptane methylamine, aminomethyl cycloheptane, n-cycloheptylmethyl-amine, aminomethylcycloheptane
CID PubChem 78194
Nom IUPAC cycloheptylméthanamine
SMILES C1CCCC(CC1)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptanemethylamine
Densité 0.884
Point d’ébullition 98°C to 101°C (35 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.474
Quantité 5 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2958734
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 127.23
Pourcentage de pureté ≥98%