Learn More
Cycloheptène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10155850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10155850 5 g 5g
10105330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10155850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 304260050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-92-2
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.17
Numéro MDL MFCD00004156
Clé InChI ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
CID PubChem 12363
Nom IUPAC cycloheptène
SMILES C1CCC=CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptene
Note relative au nom 90%
Point de fusion -56°C
Couleur Incolore
Densité 0.8200g/mL
Point d’ébullition 114.6°C
Point d’éclair -006°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C7H12
Indice de réfraction 1.4570 to 1.459
Quantité 5 g
Beilstein 05, 65
Gravité spécifique 0.82
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible with water. Other solubilities: soluble in ether,ethanol,benzene
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide