Learn More
Cycloheptène, 96 %, stabilisé avec 0,1 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462220
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11462220 5 g 5g
11472220 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11462220 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H29062.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 628-92-2 | C7H12 | 96.173 g/mol
Cycloheptene was used in one-pot synthesis of 1,2/3-triols from the allylichydroperoxides catalyzed by zeolite-confined osmium(0) nanoclusters. It is a raw material in organic chemistry and a monomer in polymer synthesis. Copper (1) triflate catalyzes the photodimerization of the simple nonconjugated unstrained olefins, cyclopentene, cyclohexene, and cycloheptene, but not cyclooctene or acyclic olefins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cycloheptène a été utilisé dans la synthèse de 1,2/3-triols à partir des oxydes allylihydroperoxydes catalysés par des nanoagrégats d’osmium(0) confinés à la zéolite. Il s’agit d’une matière première en chimie organique et d’un monomère dans la synthèse des polymères. Le triflate de cuivre (1) catalyse la photodimérisation des oléfines simples non conjuguées sans contrainte, du cyclopentène, du cyclohexène et du cycloheptène, mais pas des oléfines cyclooctène ou acycliques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, et des acides. Peut réagir de façon exothermique avec des agents réducteurs pour libérer de l’hydrogène gazeux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-92-2
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.173
Numéro MDL MFCD00004156
Clé InChI ZXIJMRYMVAMXQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cis-cycloheptene, z-cycloheptene, cyclohept-1-ene, 1-cycloheptene, z, trans-cyclohepten, e-cycloheptene, 1-cycloheptene #, cycloheptene, cycloheptene, pure
CID PubChem 12363
Nom IUPAC cycloheptène
SMILES C1CCC=CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptene
Note relative au nom stabilized with 0.1% BHT
Densité 0.833
Point d’ébullition 112°C to 115°C
Point d’éclair −7°C (19°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 5 g
Numéro UN UN2242
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 96%