Learn More
Bromure de cycloheptyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616682 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616682 100 g Flacon en verre 100g
10606682 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10616682 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111081000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2404-35-5
Formule moléculaire C7H13Br
Poids moléculaire (g/mol) 177.09
Numéro MDL MFCD00004149
Clé InChI LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, Bromocycloheptane, acmc-209g8c
CID PubChem 16992
Nom IUPAC Bromocycloheptane
SMILES BrC1CCCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cycloheptyl bromide
Note relative au nom 97%
Couleur Jaune
Densité 1.2800g/mL
Point d’ébullition 71°C to 72°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 68°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C7H13Br
Indice de réfraction 1.5035 to 1.5055
Quantité 100 g
Beilstein 05, 29
Gravité spécifique 1.28
Poids de la formule 177.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide