Learn More
Cyclohexane, 99+ %, pour la spectroscopie ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10348953 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10348953 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10546782 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10348953 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    177.00€ / 2.5L
    Économisez 16.00€
    8% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.5°C
Absorbance 0.01 max. at 300nm, 0.01 max. at 400nm, 0.02 max. at 260nm, 0.03 max. at 250nm, 0.08 max. at 240nm, 0.2 max. at 230nm, 0.5 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Densité 0.7700g/mL
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Résidus après évaporation 0.002% max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.77
Formule linéaire C6H12
Viscosité 0.94 mPa.s (20°C)
Eau 0.02% max. (Coulometric)
Beilstein 05, 20
Merck Index 15, 2716
Point d’ébullition 81.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Poids de la formule 84.15
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS