Learn More
Cyclohexane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403087
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
5000 mL
Conditionnement:
1000mL
5000mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403087 1000 mL 1000mL
11413087 5000 mL 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403087 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16070.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
Le cyclohexane est utilisé pour préparer le mélange cyclohexanone-cyclohexanol (c.-à-d L’huile Ka) par oxydation catalytique, qui trouve l’application comme matière première pour l’acide adipique et la caprolactame. Il est utilisé comme solvant organique, décapant pour peinture et impliqué dans l’étalonnage des instruments de calorimétrie à balayage différentiel (DSC).
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclohexane est utilisé pour préparer le mélange cyclohexanone-cyclohexanol (c.-à-d L’huile Ka) par oxydation catalytique, qui trouve l’application comme matière première pour l’acide adipique et la caprolactame. Il est utilisé comme solvant organique, décapant pour peinture et impliqué dans l’étalonnage des instruments de calorimétrie à balayage différentiel (DSC).
Solubilité
Miscible avec de l’éther, de l’alcool, de l’acétone et de l’huile d’olive. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.5°C
Densité 0.779
Quantité 1000 mL
Point d’éclair −18°C (−1°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.426
Numéro UN UN1145
Beilstein 1900225
Merck Index 14,2723
Point d’ébullition 80°C to 81°C
Informations sur la solubilité Miscible with ether,alcohol,acetone and olive oil. Immiscible with water.
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclohexane