Learn More
Cyclohexane, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13287059 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
5L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13287059 5 L Récipient en plastique 5L
13267059 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13287059 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446280050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    123.00€ / 5L
    Économisez 11.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-82-7 | C6H12 | 84.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom IUPAC cyclohexane
SMILES C1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.5°C
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 81.0°C
Point d’éclair −18°C
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H12
Indice de réfraction 1.4250 to 1.4270
Quantité 5 L
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol (57 g/100 mL at 20°C), ethanol, , diethyl ether, acetone, benzene, ccl4.
Poids de la formule 84.15
Qualité Réactif ACS