Learn More
Cyclohexane, réactif pour pesticides BAKER ANALYSED, J.T. Baker™
Code produit 15272158 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
2.50L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15272158 2.5 L Verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15272158 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 5278.2500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    257.55€ / 2.5L
    Économisez 104.45€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Spécialement conçu pour l’évaluation des résidus de pesticides et d’insecticides dans les échantillons d’aliments, d’aliments pour animaux, d’eau ou de sol. Cyclohexane, réactif pour pesticides BAKER ANALYSED, J.T. Baker™ Convient à toutes les analy
J.T. Solvants réactifs pour pesticides J.T. Baker BAKER ANALYZED :
  • Conviennent à l’analyse de la plupart des pesticides courants, tels que le 2-chlorobiphényle, l’heptachlore, l’aldrine, le parathion, la dieldrine, l’endrine, le DDT, la dioxine, etc.
  • Spécifiés aux faibles niveaux de résidus requis (5 ppm) pour une utilisation dans les laboratoires de recherche et de contrôle de la qualité
  • Idéaux pour les applications de chromatographie en phase gazeuse, les tests d’impuretés sensibles à l’ECD et/ou au FID, les résidus organiques et les résidus après évaporation
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclohexane
Point de fusion 6.4°C
CAS 110-82-7
Couleur Incolore
Acidité Max. 0.0005meq/g
Densité 0.78g/cm3 at 20°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 1.2 - 8.3 Vol %
Point d’éclair −18°C
Température d’allumage 260°C
Odeur Sweetish
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Formule moléculaire C6H12
Numéro MDL MFCD00003814
Viscosité 0.94 mPas at 20°C
Eau Max. 0.02%
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
Point d’ébullition 81°C
Informations sur la solubilité 0.05 g/L in water
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCCCC1
Nom IUPAC cyclohexane
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
CID PubChem 8078
ChEBI CHEBI:29005
Poids de la formule 84.16g/mol
Pourcentage de pureté Min. 99.5%
Qualité Résidus